Learn More
RIZ1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-94769-0.1ml
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18693242
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
RIZ1 Polyclonal antibody specifically detects RIZ1 in Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RIZ1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
EC 2.1.1.43, GATA-3 binding protein G3B, GATA-3-binding protein G3B, KMT8PR domain-containing protein 2, Lysine N-methyltransferase 8, MTB-ZFHUMHOXY1, PR domain containing 2, with ZNF domain, PR domain zinc finger protein 2, retinoblastoma protein-binding zinc finger protein, Retinoblastoma protein-interacting zinc finger protein, RIZ1, RIZ2, RIZMTE-binding protein, Zinc finger protein RIZ, zinc-finger DNA-binding protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-240 of human PRDM2 (NP_036363.2). MNQNTTEPVAATETLAEVPEHVLRGLPEEVRLFPSAVDKTRIGVWATKPILKGKKFGPFVGDKKKRSQVKNNVYMWEVYYPNLGWMCIDATDPEKGNWLRYVNWACSGEEQNLFPLEINRAIYYKTLKPIAPGEELLVWYNGEDNPEIAAAIEEERASARSKRSSPKSRKGKKKSQENKNKGNKIQDIQLKTSEPDFTSANMRDSAEGPKEDEEKPSASALEQPATLQEVASQEVPPELA
0.1 mL
Breast Cancer, Chromatin Research
7799
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Rat