missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIPK3/RIP3 [p Ser232] Antibody (JE44-62), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30115267 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30115267 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30115267 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP332795

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

RIPK3/RIP3 Monoclonal antibody specifically detects RIPK3/RIP3 in Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RIPK3/RIP3
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon JE44-62
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Zusammensetzung 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Gen-Alias EC 2.7.11.1, Receptor Interacting Serine/Threonine Kinase 3, Receptor-interacting protein 3, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3, receptor-interacting serine-threonine kinase 3, RIP3, RIP-3, RIP-like protein kinase 3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser232 of Human RIPK3/RIP3. (Uniprot: Q9QZL0)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Immunology, Necroptosis, Protein Kinase, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11035
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.