Learn More
Invitrogen™ RIPK2 Recombinant Human Protein
RIPK2 ist eine Serin/Threonin-Kinase.
Marke: Invitrogen™ PV4325
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
RIPK2 ist an der Zellaktivierung, Proliferation, Differenzierung und Apoptose beteiligt.
Spezifikation
NP_003812 | |
1 mg | |
RIPK Kinase Family | |
His Tag | |
Dry Ice | |
Catalytic | |
Kinase Assay | |
Drug Development |
38.9 kDa | |
RIPK2, RICK, RIP2 | |
Yes | |
Ser⁄Thr Kinases: TKL Group | |
Baculovirus | |
Frozen | |
Human |