Learn More
Invitrogen™ Human RIPK2, His Tag Recombinant Protein
RIPK2 is a serine/threonine kinase.
842.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003812 |
---|---|
Molekulargewicht | 38.9 kDa |
Gen-Alias | RIPK2, RICK, RIP2 |
Kinase-Familie | RIPK Kinase Family |
Spezies | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15488623
|
Invitrogen™
PR7829A |
100μg |
2615.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10096732
|
Invitrogen™
PV4325 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11533637
|
Invitrogen™
PV4213 |
10 μg |
842.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
RIPK2 is involved in cell activation, proliferation, differentiation, and apoptosis.
Spezifikation
NP_003812 | |
RIPK2, RICK, RIP2 | |
Human | |
His Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: TKL Group | |
Baculovirus | |
Recombinant, Catalytic | |
Serine/Threonine Kinases |
38.9 kDa | |
RIPK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |