Learn More
Restek™ Kapillarsäulen-Installationshilfe für Agilent GCs
Für eine konsistente Installation können Graphithülsen auf der Säule angebracht werden.
13.30 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10268014
|
Restek™
21034 |
Agilent GC |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Verhindert zusammengedrückte Säulenenden
- Für 1/16 Zoll-Ferrulen und -Anschlüsse
- Für Agilent GCs
- Für Bruker/Varian GCs
Spezifikation
Gauge |