Learn More
Restek™ Kapillarsäulen-Installationshilfe für Agilent GCs
Für eine konsistente Installation können Graphithülsen auf der Säule angebracht werden.
Marke: Restek™ 21034
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Verhindert zusammengedrückte Säulenenden
- Für 1/16 Zoll-Ferrulen und -Anschlüsse
- Für Agilent GCs
- Für Bruker/Varian GCs
Spezifikation
Gauge | |
Agilent GC |