Learn More
Novus Biologicals™ Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Antibody (motavizumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
248.00 CHF - 1045.00 CHF
Spezifikation
Antigen Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F
Klon motavizumab
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30048048
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28280-1mg
1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30046391
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28280-100ug
100 μg
407.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30044613
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28280-50ug
50 μg
248.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F in Virus samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Virus
RSV-F
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
motavizumab
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.