missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Antibody (motavizumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-28280-50ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F in Virus samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| motavizumab | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| RSV-F | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Virus | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur