Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 1 bis 2,5 ml-Spritzen
Edelstahl
Marke:  SGE™ 039116
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15298603
  • 44.55 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 0.63 mm AD, 0.32 mm ID
  • 23 Gauge
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
0.012 Zoll
0.32 mm
2 Zoll
Kuppel
23 G
0.02 Zoll
0.5 mm
Ersatznadel
Spritze (1 bis 2,5 μl)