Learn More
Trajan™ Spritze aus Borosilikatglas für Rheodyne/Valco-Ventile
Qualitätsnadeln für SGE-Spritzen mit abnehmbarem Ventil
66.75 CHF
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.20 mm
Produkttyp Ventilersatznadel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Art der Kanülenspitze Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Art der Kanülenspitze Preis Menge & Verfügbarkeit  
15258603
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan™
038815
Seitliches Loch oder Kuppel
66.75 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ersatznadeln zur Verwendung mit Spritzen, die mit abnehmbaren Ventilen ausgestattet sind
  • Nadellänge: 50 mm
  • Nadel-Gauge: 23
  • Außendurchmesser: 0.63 mm
  • Innendurchmesser: 0.2 mm
Wählen Sie konische oder Seitenloch/Kuppelspitze
Spezifikation
Spezifikation
23 G
0.20 mm
Ventilersatznadel