Learn More
Trajan™ Spritze aus Borosilikatglas für Rheodyne/Valco-Ventile
Qualitätsnadeln für SGE-Spritzen mit abnehmbarem Ventil
Marke:  Trajan™ 038815
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15258603
  • 66.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ersatznadeln zur Verwendung mit Spritzen, die mit abnehmbaren Ventilen ausgestattet sind
  • Nadellänge: 50 mm
  • Nadel-Gauge: 23
  • AD: 0.63 mm
  • Innendurchmesser: 0.2 mm
Wählen Sie konische oder Seitenloch/Kuppelspitze
Spezifikation
Spezifikation
23 G
0.63 mm
Seitliches Loch oder Kuppel
0.20 mm
Ventilersatznadel