Learn More
Brady™ Verbotsschilder aus verstärktem Polypropylen – Essen und Trinken verboten
6.90 CHF - 31.35 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Menge | Je 1 |
Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verbotsschilder „Lebensmittel und Getränke verboten“ |
Dicke | 0,369 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11720184
|
Brady™
222970 |
100 mm |
6.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11730184
|
Brady™
222971 |
315 mm |
31.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Polypropylen | |
Verstärktes Polypropylen | |
0,369 mm | |
Rund | |
Verbotsschilder Essen und Trinken |
Je 1 | |
Verbotsschilder „Lebensmittel und Getränke verboten“ | |
-40 °C bis 120 °C | |
Essen und Trinken verboten | |
Schwarz auf Weiß |