Learn More
Brady™ Schilder mit verstärktem PP-Ess- und Trinkverbot
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 224-DIA 100-B7527 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verbotsschilder „Lebensmittel und Getränke verboten“ |
| Dicke | 0,369 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
| Form | Rund |
| Angezeigter Text | Essen und Trinken verboten |
| Mehr anzeigen |