Learn More
Reichert™ HANDREFRAKTOMETER, DIGITAL, AR200™
Leichtes digitales Refraktometer für Lebensmittel, Getränke, Landwirtschaft, Industrieflüssigkeit, Chemie, Petrochemie, Pharmazie, Medizin und Kunststoffindustrie
1890.00 CHF
Spezifikation
ScaleRange | 0 to 95 Brix |
---|---|
Brechungsindex | 1.33 to 1.56 |
Kalibrierung | Set point or set point/span user definable |
Genauigkeit | 0.1% |
Auflösung | 0.0001nD |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10258174
|
Reichert™
13950000 |
AR200-Refraktometer |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Ein leichtes, tragbares, digitales Refraktometer, entwickelt für die industrielle Anwendung in den Bereichen Nahrungsmittel, Getränke, Landwirtschaft, Industrieflüssigkeiten, Chemie, Petrochemie, Pharmazeutik, Medizin und Kunstoffe. Ideal auch für die Labor- oder Freilandanwendung zur Analyse von klaren oder lichtdurchlässigen Flüssigkeiten oder halbfesten Stoffen.
Verdoppelung des Messbereichs und der Genauigkeit zum halben Preis im Vergleich zu anderen HandgerätenKompakt, leistungsstark und robust
Funktionen für die meisten Testanforderungen
Breiter Ablesebereich und verschiedene Messskalen in einem Gerät
Hohe Präzision bis ±0,0001 nD oder ±0,1 % Brix
Bis zu drei programmierbare benutzerdefinierte Messskalen
Die Software beinhaltet eine Ein- oder Mehrpunktkalibrierung, vier Ablesemodi und eine einstellbare Kontraststeuerung
Neues Saphir-Prisma für längere Lebensdauer und genauere ATC-Berechnung
Das optionale IR-Verbindungspaket ermöglicht Messprotokolle, Kalibrierprotokolle und einen benutzerdefinierten Messskalen-Transfer zu allen Labor-PCs
Messskala von 0 bis 95 % Brix, 1,33 bis 1,56 RI
Bestellinformation
Abmessungen: (17,8 cm L x 9,5 cm B x 4 cm H); Nettogewicht: 14 oz. (408 g)
Certifications
CE-Zeichen
Spezifikation
0 to 95 Brix | |
Set point or set point/span user definable | |
0.0001nD | |
CE | |
408 g | |
1.37 in. | |
7 in. | |
3.75 in. |
1.33 to 1.56 | |
0.1% | |
Use in the lab or in the field for transparent or translucent liquids or semisolids | |
14 oz. | |
7 x 3.75 x 1.37 in. (178 x 90 x 35 mm) | |
35 mm | |
178 mm | |
90 mm |