Learn More
Reichert™ HANDREFRAKTOMETER, DIGITAL, AR200™
Leichtes digitales Refraktometer für Lebensmittel, Getränke, Landwirtschaft, Industrieflüssigkeit, Chemie, Petrochemie, Pharmazie, Medizin und Kunststoffindustrie
Marke:  Reichert™ 13950000
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10258174
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Requires : Vier “AAA”-Batterien
Beschreibung
Beschreibung
Ein leichtes, tragbares, digitales Refraktometer, entwickelt für die industrielle Anwendung in den Bereichen Nahrungsmittel, Getränke, Landwirtschaft, Industrieflüssigkeiten, Chemie, Petrochemie, Pharmazeutik, Medizin und Kunstoffe. Ideal auch für die Labor- oder Freilandanwendung zur Analyse von klaren oder lichtdurchlässigen Flüssigkeiten oder halbfesten Stoffen.
Verdoppelung des Messbereichs und der Genauigkeit zum halben Preis im Vergleich zu anderen Handgeräten
Kompakt, leistungsstark und robust
Funktionen für die meisten Testanforderungen
Breiter Ablesebereich und verschiedene Messskalen in einem Gerät
Hohe Präzision bis ±0,0001 nD oder ±0,1 % Brix
Bis zu drei programmierbare benutzerdefinierte Messskalen
Die Software beinhaltet eine Ein- oder Mehrpunktkalibrierung, vier Ablesemodi und eine einstellbare Kontraststeuerung
Neues Saphir-Prisma für längere Lebensdauer und genauere ATC-Berechnung
Das optionale IR-Verbindungspaket ermöglicht Messprotokolle, Kalibrierprotokolle und einen benutzerdefinierten Messskalen-Transfer zu allen Labor-PCs
Messskala von 0 bis 95 % Brix, 1,33 bis 1,56 RI
Bestellinformation
Abmessungen: (17,8 cm L x 9,5 cm B x 4 cm H); Nettogewicht: 14 oz. (408 g)
Certifications
CE-Zeichen
Spezifikation
Spezifikation
Leichtes, tragbares, digitales Refraktometer
1,33 bis 1,56
0.1%
Einsatz im Labor oder im Feld für transparente oder durchscheinende Flüssigkeiten oder Halbstoffe
CE
408g
1,37 in.
7 in.
3.75 in.
0 bis 95 % Brix
Sollwert oder Sollwert/Spanne vom Anwender definierbar
0.0001nD
AR200-Refraktometer
14 oz.
178 x 90 x 35mm (7 x 3,75 x 1,37 in.)
35 mm
178mm
90 mm