Learn More
Regucalcin Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Artikelnummer. 18609541 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18609541 0.02 mL 0.02 Milliliter
18692052 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18609541 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2948510.02ml
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Regucalcin Polyclonal specifically detects Regucalcin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Regucalcin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias EC 3.1.1.17, Gluconolactonase, GNL, RCsenescence marker protein-30, regucalcin (senescence marker protein-30), Senescence marker protein 30, SMP-30, SMP30regucalcin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-299 of human RGN (NP_004674.1). MSSIKIECVLPENCRCGESPVWEEVSNSLLFVDIPAKKVCRWDSFTKQVQRVTMDAPVSSVALRQSGGYVATIGTKFCALNWKEQSAVVLATVDNDKKNNRFNDGKVDPAGRYFAGTMAEETAPAVLERHQGALYSLFPDHHVKKYFDQVDISNGLDWSLDHKIFYYIDSLSYSVDAFDYDLQTGQISNRRSVYKLEKEEQIPDGMCIDAEGKLWVACYNGGRVIRLDPVTGKRLQTVKLPVDKTTSCCFGGKNYSEMYVTCARDGMDPEGLLRQPEAGGIFKITGLGVKGIAPYSYAG
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9104
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus