Learn More
Thermo Scientific™ Optionen für Kühl- und Gefrierschranktüren
Passen Sie mit diesen Optionen für Kühl- und Gefrierschranktüren Ihre Kühl- und Tiefkühlgeräte besser an die Anforderungen des Labors an.
Marke: Thermo Scientific™ 6997
Additional Details : Gewicht : 2.50000kg
Benachrichtigungen:
Türoptionen müssen bei der Bestellung angegeben werden.
Beschreibung
Passen Sie mit Thermo Scientific™ Optionen für Kühl- und Gefrierschranktüren einschließlich Glastüren und beheizten Glastüren sowie Türanschlägen rechts oder links Ihre Kühl- und Gefrierschränke besser an die Anforderungen des Labors an.
Für den Einsatz mit den Serien Thermo Scientific Forma, Jewett, Puffer Hubbard und Revco. Sofern nicht anders angegeben, sind Kühlschränke standardmäßig mit massiven Türen ausgestattet. Wenn optionale Glastüren mit Doppelverglasung gewünscht werden, muss dies bei der Bestellung angegeben werden. Für Informationen zu beheizten Glastüren wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner.
- Glastüren gehören bei ausgewählten Blutbank-, Chromatographie- und Pharmaziekühlschränken zur Standardausstattung
- Glasschiebetüren sind bei allen 45,8 cu. ft. (1297 l) Modellen Standard
- Beheizte Glastüren erhöhen die Amperezahl und erfordern daher eventuell einen Unterbrecher der nächsten Größe
Bestellinformationen:
Türoptionen müssen bei der Bestellung angegeben werden
Spezifikation
Tür für Kühlschrank oder Tiefkühlgerät, massiv | |
1297 l | |
Glas (Tür) | |
23,3 cu. ft. (659 l) Forma, Jewett, Puffer Hubbard und Revco High Performance |
45,8 cu. ft. | |
Aufklappbar | |
Links |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.