Learn More
Thermo Scientific™ Optionen für Kühl- und Gefrierschranktüren
Passen Sie mit diesen Optionen für Kühl- und Gefrierschranktüren Ihre Kühl- und Tiefkühlgeräte besser an die Anforderungen des Labors an.
503.80 CHF - 623.80 CHF
Benachrichtigungen:
Türoptionen müssen bei der Bestellung angegeben werden.
Produktcode | Marke | Typ | Scharnierseite | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Scharnierseite | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16349626
|
Thermo Scientific™
6997 |
Tür für Kühlschrank oder Tiefkühlgerät, massiv | Links | 23,3 cu. ft. (659 l) Forma, Jewett, Puffer Hubbard und Revco High Performance |
623.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11914286
|
Thermo Scientific™
7118 |
Tür für Kühlschrank oder Tiefkühlgerät, Glas | Rechts | 4,7 cu. ft. (133 l) Forma™, Jewett, Puffer Hubbard™ |
503.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Passen Sie mit Thermo Scientific™ Optionen für Kühl- und Gefrierschranktüren einschließlich Glastüren und beheizten Glastüren sowie Türanschlägen rechts oder links Ihre Kühl- und Gefrierschränke besser an die Anforderungen des Labors an.
Für Thermo Scientific™ Forma™, Jewett™, Puffer Hubbard™ und Revco™ Serien. Sofern nicht anders angegeben, sind Kühlschränke standardmäßig mit massiven Türen ausgestattet. Wenn optionale Glastüren mit Doppelverglasung gewünscht werden, muss dies bei der Bestellung angegeben werden. Für Informationen zu beheizten Glastüren wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner.
- Glastüren gehören bei ausgewählten Blutbank-, Chromatographie- und Pharmaziekühlschränken zur Standardausstattung
- Glasschiebetüren gehören bei allen 1.297-l--Modellen zur Standardausstattung
- Beheizte Glastüren erhöhen die Amperezahl und erfordern daher eventuell einen Unterbrecher der nächsten Größe
Bestellinformationen:
Türoptionen müssen bei der Bestellung angegeben werden
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.