Learn More
Abeba™ Reflexor™ 5710 Schuhe
Der antistatische Schuh enthält eine PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
133.53 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15641918
|
Abeba™
5710/40 |
40 |
133.53 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15651918
|
Abeba™
5710/41 |
41 |
133.53 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15661918
|
Abeba™
5710/42 |
42 |
133.53 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15681918
|
Abeba™
5710/43 |
43 |
133.53 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15691918
|
Abeba™
5710/44 |
44 |
133.53 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15601928
|
Abeba™
5710/45 |
45 |
133.53 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15611928
|
Abeba™
5710/46 |
46 |
133.53 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste PU-Außensohle
- 2Austauschbare Reflexor™ Einlagen (Artikel-Nr. 3566/3570)
- Antistatisch
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
- Handgenähte Naht
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
5710 |
Schwarz | |
Leder | |
Polyurethan |