Learn More
Abeba™ Reflexor™ 5710 Schuhe
Der antistatische Schuh enthält eine PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 5710/43
Additional Details : Gewicht : 1.20000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste PU-Außensohle
- 2Austauschbare Reflexor™ Einlagen (Artikel-Nr. 3566/3570)
- Antistatisch
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
- Handgenähte Naht
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB | |
Mikrofaser | |
43 | |
Polyurethan |
Schwarz | |
Leder | |
Rutschfest | |
5710 |