Learn More
Abeba™ Reflexor™ 36610 Schuhe
Der elektrostatisch ableitende Schuh enthält eine PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 36610/40
Additional Details : Gewicht : 0.70000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Integriertes Reflexor™ Massagefußbett
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Einstellbarer Spannbereich
- Schnallenverschluss
- Handgenähte Naht
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 | |
Mikrofaser | |
40 | |
Polyurethan |
Schwarz | |
Leder | |
Rutschfest | |
36610 |