missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Reflexor™ 36610 Schuhe
Der elektrostatisch ableitende Schuh enthält eine PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
105.06 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15600398
|
Abeba™
36610/36 |
36 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15610398
|
Abeba™
36610/37 |
37 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15620398
|
Abeba™
36610/38 |
38 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15630398
|
Abeba™
36610/39 |
39 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15640398
|
Abeba™
36610/40 |
40 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15650398
|
Abeba™
36610/41 |
41 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15660398
|
Abeba™
36610/42 |
42 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Integriertes Reflexor™ Massagefußbett
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Einstellbarer Spannbereich
- Schnallenverschluss
- Handgenähte Naht
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
36610 |
Schwarz | |
Leder | |
Polyurethan |