Learn More
Deutsch Neumann™ Roter Filterring aus Naturkautschuk mit Flansch
Marke: Deutsch Neumann™ 2350032
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Rot | |
Gehäuse 1Each | |
56 mm |
Naturkautschuk | |
Je 1 | |
20 mm |