Learn More
Deutsch Neumann™ Roter Filterring aus Naturkautschuk mit Flansch
1.35 CHF - 1.45 CHF
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Material | Naturkautschuk |
Anzahl pro Packung | Gehäuse 1Each |
Menge | Je 1 |
Höhe (metrisch) | 20 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10186590
|
Deutsch Neumann™
2350012 |
41 mm |
1.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10196590
|
Deutsch Neumann™
2350022 |
48 mm |
1.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10424313
|
Deutsch Neumann™
2350032 |
56 mm |
1.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Rot | |
Gehäuse 1Each | |
20 mm |
Naturkautschuk | |
Je 1 |