Learn More
Helios Italquartz Rectangular Basins/Dishes, Translucent
Rectangular basins/dishes constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marke: Helios Italquartz 62F00305
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Durchscheinend
- Rechteckige Form
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Durchscheinend | |
Rechteckig | |
68 x 12 mm | |
12 mm |
Quarz | |
Schale | |
68/39 mm | |
12 mm |