Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zika Envelope F. Length Protein
A cDNA sequence encoding the Zika Envelope F. Length was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name Zika Envelope F. Length Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Zika
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15955369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13999-100UG
100 μg
227.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13999-500UG
500 μg
870.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13999-1MG
1 mg
1735.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Zika Envelope F. Length Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Zika
His
Zika Envelope protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Zika Envelope protein solution contains PBS and 25mM arginine.