Learn More
enQuireBio™ Recombinant West Nile Virus WNV Pre-M Protein
A cDNA sequence encoding the WNV Pre-M was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name West Nile Virus WNV Pre-M Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität West Nile Virus
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15955259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13965-100UG
100 μg
227.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13965-500UG
500 μg
870.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13965-1MG
1 mg
1735.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
West Nile Virus WNV Pre-M Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
West Nile Virus
His
20mM phosphate buffer pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MVTLSNFQGKVMMTVNATDVTDVITIPTAAGKNLCIVRA MDVGYLCEDTITYECPVLAAGNDPEDIDCWCTKSSVYVRYGRCTKTRHSRRSRRSLTVQTHGESTLANKKGAWLDSTKATRYLVKTESWILRNPGYALE
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.