Learn More
Novus Biologicals Recombinant Virus Yellow Fever Virus Envelope Fc Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
0,5 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
0.50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.24 mg/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | Dulbecco's phosphate buffered saline (DPBS) pH 7.4. |
| Molekulargewicht | theroretical M.W.: 70 kDa |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | Envelope protein E, polyprotein, partial, YFV E, YFV Envelope protein |
| Protein | Yellow Fever Virus Envelope |