missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. aureus Exfoliative toxin A Protein

A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Exfoliative toxin A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7304-ec-10ug

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16098090

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

WP_001065781.1
10 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Exfoliative toxin A Protein
Research Use Only
eta
Recombinant Protein
E. coli
EVSAEEIKKH EEKWNKYYGV NAFNLPKELF SKVDEKDRQK YPYNTIGNVF VKGQTSATGV LIGKNTVLTN RHIAKFANGD PSKVSFRPSI NTDDNGNTET PYGEYEVKEI LQEPFGAGVD LALIRLKPDQ NGVSLGDKIS PAKIGTSNDL KDGDKLELIG YPFDHKVNQM HRSEIELTTL SRGLRYYGFT VPGNSGSGIF NSNGELVGIH SSKVSHLDRE HQINYGVGIG NYVKRIINEK NE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote