missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. aureus Exfoliative toxin A Protein

A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Exfoliative toxin A, was expressed in the hosts and tags indicated.

363.00 CHF - 3255.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer WP_001065781.1
Name S. aureus Exfoliative toxin A Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol eta
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16088090
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7304-EC-100UG
100 μg
940.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16008100
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7304-EC-1MG
1 mg
3255.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16098090
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7304-EC-10UG
10 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16018100
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7304-EC-200UG
200 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16028100
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7304-EC-500UG
500 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16038100
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7304-EC-50UG
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

WP_001065781.1
Research Use Only
eta
Recombinant Protein
E. coli
EVSAEEIKKH EEKWNKYYGV NAFNLPKELF SKVDEKDRQK YPYNTIGNVF VKGQTSATGV LIGKNTVLTN RHIAKFANGD PSKVSFRPSI NTDDNGNTET PYGEYEVKEI LQEPFGAGVD LALIRLKPDQ NGVSLGDKIS PAKIGTSNDL KDGDKLELIG YPFDHKVNQM HRSEIELTTL SRGLRYYGFT VPGNSGSGIF NSNGELVGIH SSKVSHLDRE HQINYGVGIG NYVKRIINEK NE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
S. aureus Exfoliative toxin A Protein
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications