Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque IL 6 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 6775.00 CHF
Spezifikation
Name IL 6 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Fully biologically active when compared to standard. The ED50 determined by a cell proliferation assay using IL-6-dependent murine 7TD1 cells is less than 0.1ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 10,000,000 IU/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984958
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10719-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964958
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10719-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974958
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10719-1MG
1 mg
6775.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IL 6 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MAPVLPGEDS KNVAAPHSQP LTSSERIDKH IRYILDGISA LRKETCNRSN MCESSKEALA ENNLNLPKMA EKDGCFQSGF NEDTCLVKII TGLLEFEVYL EYLQNRFESS EEQARAVQMS TKVLIQFLQK KAKNLDAITT PEPTTNASLL TKLQAQNQWL QDMTTHLILR SFKEFLQSNL RALRQM
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC analyses.
Research Use Only
Fully biologically active when compared to standard. The ED50 determined by a cell proliferation assay using IL-6-dependent murine 7TD1 cells is less than 0.1ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 10,000,000 IU/mg.
Rhesus Macaque
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.