Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GCSF Protein
A cDNA sequence encoding the GCSF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 6775.00 CHF
Spezifikation
Name GCSF Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The ED50 determined by a cell proliferation assay using murine NFS-60 cells is less than 0.05ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0M 107 IU/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984448
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10625-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964448
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10625-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974448
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10625-1MG
1 mg
6775.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GCSF Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
KKIPLLTVSS LPPSLPLPRS FLLKSLEQVR KIQARNTELL EQLCATYKLC HPEELVLFGH SLGIPKASLS SCSSQALQQT KCLSQLHSGL FLYQGLLQAL AGISSELAPT LDMLHLDVDN FATTIWQQME SLGVAPTVQP TQSTMPIFTS AFQRRAGGVL VTSYLQSFLE TAHHALHHLP RPAQKHFPES LFISI
Greater than 97.0% as determined by:(a)Analysis by RP-HPLC. (b)Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
The ED50 determined by a cell proliferation assay using murine NFS-60 cells is less than 0.05ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0M 107 IU/mg.
Rat
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in 5mM Sodium Citrate, pH 4.0.