missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
A DNA sequence encoding the Rat CXCL1 / MGSA / NAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 2310.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_110472.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 81503 |
Name | CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913358
|
enQuireBio™
QP10280-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15903358
|
enQuireBio™
QP10280-EC-25UG |
25 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983348
|
enQuireBio™
QP10280-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15993348
|
enQuireBio™
QP10280-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_110472.1 | |
CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APVANELRCQ CLQTVAGIHF KNIQSLKVMP PGPHCTQTEV IATLKNGREA CLDPEAPMVQ KIVQKMLKGV PK | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
81503 | |
Research Use Only | |
CXCL1 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using rat neutrophils is in a concentration range of 10-100 ng/ml. | |
Rat | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |