Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
A DNA sequence encoding the Rat CXCL1 / MGSA / NAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10280-ec-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15903358
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_110472.1
CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
Research Use Only
CXCL1
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using rat neutrophils is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Rat
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
81503
25 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
APVANELRCQ CLQTVAGIHF KNIQSLKVMP PGPHCTQTEV IATLKNGREA CLDPEAPMVQ KIVQKMLKGV PK
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.