Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL28 Protein
A DNA sequence encoding the Rat CCL28, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10300-ec-5ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15913428
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_446152.1
CCL28 Protein
Research Use Only
Ccl28
The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human lymphocytes is in a concentration range of 5.0-50 ng/ml.
Rat
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
114492
5 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
SEAILPIASS CCTEVSHHIP RRLLERVNSC SIQRADGDCD LAAVILHVKR RRICVSPHNP TLKRWMSASE MKNGKENLCP RKKQDSGKDR KGHTPRKHGK HGTRRIHGTH DHEAPR
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers