missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL28 Protein
A DNA sequence encoding the Rat CCL28, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 2775.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_446152.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 114492 |
Name | CCL28 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913428
|
enQuireBio™
QP10300-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15993418
|
enQuireBio™
QP10300-EC-20UG |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983418
|
enQuireBio™
QP10300-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15903428
|
enQuireBio™
QP10300-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_446152.1 | |
CCL28 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SEAILPIASS CCTEVSHHIP RRLLERVNSC SIQRADGDCD LAAVILHVKR RRICVSPHNP TLKRWMSASE MKNGKENLCP RKKQDSGKDR KGHTPRKHGK HGTRRIHGTH DHEAPR | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
114492 | |
Research Use Only | |
Ccl28 | |
The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human lymphocytes is in a concentration range of 5.0-50 ng/ml. | |
Rat | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |