Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Parathyroid Hormone Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Parathyroid Hormone, was expressed in the hosts and tags indicated.
580.00 CHF - 1615.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_999547.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 397675 |
Name | Parathyroid Hormone Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972848
|
enQuireBio™
QP10097-MA-20UG |
20 μg |
580.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962848
|
enQuireBio™
QP10097-MA-100UG |
100 μg |
1615.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982848
|
enQuireBio™
QP10097-MA-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_999547.1 | |
Parathyroid Hormone Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Pig | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
397675 | |
Research Use Only | |
PTH | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
MTKEEQIFLL HRAQAQCEKR LKEVLQRPAD IMESDKGWAS APTSGKPRKE KASGKLYPES GEDTGSRHQG RPCLPEWDHI LCWP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |