missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Pig Parathyroid Hormone Protein

A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Parathyroid Hormone, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP10097-ma-50ug

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15982848

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_999547.1
Parathyroid Hormone Protein
Research Use Only
PTH
Recombinant Protein
Mammal
MTKEEQIFLL HRAQAQCEKR LKEVLQRPAD IMESDKGWAS APTSGKPRKE KASGKLYPES GEDTGSRHQG RPCLPEWDHI LCWP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
397675
50 μg
Not determined.
Full Length
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote