missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Uteroglobin / SCGB1A1 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse Uteroglobin / SCGB1A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 1395.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_035811.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 22287 |
Name | Uteroglobin / SCGB1A1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983058
|
enQuireBio™
QP10198-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15903068
|
enQuireBio™
QP10198-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973058
|
enQuireBio™
QP10198-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15993058
|
enQuireBio™
QP10198-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_035811.1 | |
Uteroglobin / SCGB1A1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DICPGFLQVL EALLMESESG YVASLKPFNP GSDLQNAGTQ LKRLVDTLPQ ETRINIMKLT EKILTSPLCK QDLRF | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
22287 | |
Research Use Only | |
SCGB1A1 | |
The ED50 as determined by the ability of the immobilized protein to support the adhesion of the A549 human lung carcinoma cells is less than 5.0 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 200 IU/m. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized |