Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse TGF-beta 1 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
616.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 21803 |
---|---|
Molekulargewicht | 12.8 kDa (monomer) |
Name | TGF-beta 1 |
Menge | 5 μg |
Quelle | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse TGF-beta 1 protein Ala279-Ser390 |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18345028
|
R&D Systems™
7666-MB-005/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in HCl. |
616.00 CHF
5 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18197640
|
R&D Systems™
7666-MB-005 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in HCl with BSA as a carrier protein. |
616.00 CHF
5 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The Recombinant Mouse TGF-beta 1 Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse TGF-beta 1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
21803 | |
TGF-beta 1 | |
Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse TGF-beta 1 protein Ala279-Ser390 | |
Disulfide-linked homodimer | |
Unconjugated | |
>95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining. |
12.8 kDa (monomer) | |
5 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1 | |
Recombinant |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.