missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SCF / C-kit ligand Protein
A DNA sequence encoding the Mouse SCF / C-kit ligand, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 1845.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001334085.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 17311 |
Name | SCF / C-kit ligand Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983858
|
enQuireBio™
QP10439-EC-2UG |
2 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15963858
|
enQuireBio™
QP10439-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15953858
|
enQuireBio™
QP10439-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973858
|
enQuireBio™
QP10439-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_001334085.1 | |
SCF / C-kit ligand Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKEICGNPVT DNVKDITKLV ANLPNDYMIT LNYVAGMDVL PSHCWLRDMV IQLSLSLTTL LDKFSNISEG LSNYSIIDKL GKIVDDLVLC MEENAPKNIK ESPKRPETRS FTPEEFFSIF NRSIDAFKDF MVASDTSDCV LSSTLGPEKD SRVSVTKPFM LPPVA | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
17311 | |
Research Use Only | |
Kitlg | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 105 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |