missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse MYDGF Protein

A cDNA sequence encoding the MYDGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12766-50ug

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15901479

  • 1735.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

MYDGF Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVSEPTTV PFDVRPGGVV HSFSQDVGPG NKFTCTFTYA SQGGTNEQWQ MSLGTSEDSQ HFTCTIWRPQ GKSYLYFTQF KAELRGAEIE YAMAYSKAAF ERESDVPLKS EEFEVTKTAV SHRPGAFKAE LSKLVIVAKA ARSEL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
MYDGF protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote