missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MYDGF Protein
A cDNA sequence encoding the MYDGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | MYDGF Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15991469
|
enQuireBio™
QP12766-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911479
|
enQuireBio™
QP12766-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15901479
|
enQuireBio™
QP12766-50UG |
50 μg |
1735.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
MYDGF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
MYDGF protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVSEPTTV PFDVRPGGVV HSFSQDVGPG NKFTCTFTYA SQGGTNEQWQ MSLGTSEDSQ HFTCTIWRPQ GKSYLYFTQF KAELRGAEIE YAMAYSKAAF ERESDVPLKS EEFEVTKTAV SHRPGAFKAE LSKLVIVAKA ARSEL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |