Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse MIF Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
381.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 17319 |
---|---|
Molekulargewicht | 12.4 kDa |
Name | MIF |
Menge | 25 μg |
Quelle | E. coli-derived mouse MIF protein Pro2-Ala115 |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18126210
|
R&D Systems™
1978-MF-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
381.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18197690
|
R&D Systems™
1978-MF-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
381.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The Recombinant Mouse MIF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse MIF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
17319 | |
MIF | |
E. coli-derived mouse MIF protein Pro2-Ala115 | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
12.4 kDa | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.