Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL36B / IL1F8 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL36B / IL1F8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10436-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15993848
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_081439.1
IL36B / IL1F8 Protein
Research Use Only
Il36b
The specific activity determined by its ability in a functional ELISA. Immobilized rMuIL-36beta at 1 ug/mL can bind recombinant murine IL-1 Rrp2 with a range of 0.15-5 ug/mL.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered 20 mM Tris, 300 mM NaCl, pH 8.0, 5 % trehalose, lyophilized
69677
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MMAFPPQSCV HVLPPKSIQM WEPNHNTMHG SSQSPRNYRV HDSQQMVWVL TGNTLTAVPA SNNVKPVILS LIACRDTEFQ DVKKGNLVFL GIKNRNLCFC CVEMEGKPTL QLKEVDIMNL YKERKAQKAF LFYHGIEGST SVFQSVLYPG WFIATSSIER QTIILTHQRG KLVNTNFYIE SEK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.