missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse IL36B / IL1F8 Protein

A DNA sequence encoding the Mouse IL36B / IL1F8, was expressed in the hosts and tags indicated.

123.00 CHF - 4815.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_081439.1
Gen-ID (Entrez) 69677
Name IL36B / IL1F8 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15903858
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10436-EC-2UG
2 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15983848
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10436-EC-10UG
10 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15973848
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10436-EC-100UG
100 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15993848
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10436-EC-250UG
250 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_081439.1
IL36B / IL1F8 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MMAFPPQSCV HVLPPKSIQM WEPNHNTMHG SSQSPRNYRV HDSQQMVWVL TGNTLTAVPA SNNVKPVILS LIACRDTEFQ DVKKGNLVFL GIKNRNLCFC CVEMEGKPTL QLKEVDIMNL YKERKAQKAF LFYHGIEGST SVFQSVLYPG WFIATSSIER QTIILTHQRG KLVNTNFYIE SEK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
69677
Research Use Only
Il36b
The specific activity determined by its ability in a functional ELISA. Immobilized rMuIL-36beta at 1 ug/mL can bind recombinant murine IL-1 Rrp2 with a range of 0.15-5 ug/mL.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered 20 mM Tris, 300 mM NaCl, pH 8.0, 5 % trehalose, lyophilized
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications