Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-28A/IFN-lambda 2 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
510.00 CHF
Spezifikation
Molekulargewicht | 20.5 kDa |
---|---|
Name | IL-28A/IFN-lambda 2 |
Menge | 25 μg |
Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse IL-28A/IFN-lambda 2 protein Asp20-Val193,with a C-terminal 6-His tag |
Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18136550
|
R&D Systems™
4635-ML-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
510.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18366367
|
R&D Systems™
4635-ML-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
510.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Measured in an anti-viral assay using HepG2 human hepatocellular carcinoma cells infected with encephalomyocarditis (EMC) virus. Sheppard, P. et al. (2003) Nat. Immunol. 4:63. The ED50 for this effect is 0.0800-0.800 ng/mL.Spezifikation
20.5 kDa | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
IL-28A/IFN-lambda 2 | |
Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse IL-28A/IFN-lambda 2 protein Asp20-Val193,with a C-terminal 6-His tag | |
Unconjugated | |
>95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |