Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-15 Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 5355.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001241676.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 16168 |
Name | IL-15 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15986059
|
enQuireBio™
QP5406-2UG |
2 μg |
107.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966059
|
enQuireBio™
QP5406-10UG |
10 μg |
251.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956059
|
enQuireBio™
QP5406-100UG |
100 μg |
700.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996059
|
enQuireBio™
QP5406-500UG |
500 μg |
3280.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976059
|
enQuireBio™
QP5406-1MG |
1 mg |
5355.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001241676.1 | |
IL-15 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity in the CTLL-2 cell proliferation assay. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
16168 | |
Research Use Only | |
IL15 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNWIDVRYDL EKIESLIQSI HIDTTLYTDS DFHPSCKVTA MNCFLLELQV ILHEYSNMTL NETVRNVLYL ANSTLSSNKN VAESGCKECE ELEEKTFTEF LQSFIRIVQM FINTS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |