Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-15 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5406-2ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15986059
  • 107.00 CHF / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NP_001241676.1
IL-15 Protein
Research Use Only
IL15
Recombinant Protein
E. coli
MNWIDVRYDL EKIESLIQSI HIDTTLYTDS DFHPSCKVTA MNCFLLELQV ILHEYSNMTL NETVRNVLYL ANSTLSSNKN VAESGCKECE ELEEKTFTEF LQSFIRIVQM FINTS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
16168
2 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity in the CTLL-2 cell proliferation assay.
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5