Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10448-ec-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15963888
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_034684.2
IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Research Use Only
IL1A
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 2 pg/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 108 IU/mg.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
16175
10 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
SAPYTYQSDL RYKLMKLVRQ KFVMNDSLNQ TIYQDVDKHY LSTTWLNDLQ QEVKFDMYAY SSGGDDSKYP VTLKISDSQL FVSAQGEDQP VLLKELPETP KLITGSETDL IFFWKSINSK NYFTSAAYPE LFIATKEQSR VHLARGLPSM TDFQIS
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.